Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B, blaue Graduierung, PP
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Erhöhte Skala
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±5 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | Klasse B |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Enthält | Erhöhte Skala |
| Graduierungen | 5 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor |
| Mehr anzeigen |