Learn More
Vitlab™ Messschaufel aus Polypropylen
Beschreibung
- Messschaufeln in verschiedenen Farben
- Auch als Wägeschaufel geeignet
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbares Volumen auf der Stieloberseite
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelsicher gemäß EU-Richtlinie Nr. 10/2011 |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 200 mm |