Learn More
BRAND™ Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen
Product Code. 10480243 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Unit Size:
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Unit Size
10480243 Blau 500 Stück
10548931 Rot 500 Stück
10324851 Gelb 500 Stück
10028960 Grün 500 Stück
15527851 Weiß 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10480243 Supplier BRAND™ Supplier No. 780721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.86 €
    20.00 € / 500 Stück
    Sparen 0.86 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen für die Verwendung mit allen nicht manipulationssicheren Schraubverschlüssen ermöglicht eine einfache Identifizierung.
  • Für Mikroröhrchen mit befestigten oder großen Schraubverschlüssen
  • Geeignet für die Verwendung mit nicht manipulationssicheren Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mikroröhrchen-Verschlusskappe
Material Polypropylen
Farbe Blau
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +121 °C°
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen, Schraubverschlüsse