Learn More
BRAND™ Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen
Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen für die Verwendung mit allen nicht manipulationssicheren Schraubverschlüssen ermöglicht eine einfache Identifizierung.
23.95 € - 24.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckeleinsatz |
---|---|
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | -196 °C° bis +121 °C° |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroröhrchen, Schraubverschlüsse |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10548931
|
BRAND™
780722 |
Rot |
24.45 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10324851
|
BRAND™
780724 |
Gelb |
23.95 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10028960
|
BRAND™
780723 |
Grün |
24.45 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10480243
|
BRAND™
780721 |
Blau |
23.95 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15527851
|
BRAND™
780720 |
Weiß |
23.95 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Mikroröhrchen mit befestigten oder großen Schraubverschlüssen
- Geeignet für die Verwendung mit nicht manipulationssicheren Kappen
Spezifikation
Deckeleinsatz | |
Polypropylen | |
-196 °C° bis +121 °C° | |
Mikroröhrchen, Schraubverschlüsse |