Learn More
BRAND™ Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen
Artikelnummer. 10028960 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10028960
Marke: BRAND™ 780723
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kappeneinsatz für Polypropylen-Mikroröhrchen für die Verwendung mit allen nicht manipulationssicheren Schraubverschlüssen ermöglicht eine einfache Identifizierung.
  • Für Mikroröhrchen mit befestigten oder großen Schraubverschlüssen
  • Geeignet für die Verwendung mit nicht manipulationssicheren Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckeleinsatz
Material Polypropylen
Farbe Grün
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +121 °C°
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen, Schraubverschlüsse