Learn More
Kartell™ Polypropylen Mikropipettenspitzen
Artikelnummer. 12553287
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Hellblau
Natural
Neutral
Volumen (metrisch):
100 bis 1000 μl
1000 bis 5000 μl
2000 bis 10,000 μl
5 bis 200 μl
Format:
Bulk
Racks
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gilson Pipetman, Nichiryo, Kartell Pipette, Socorex Pipette
Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Labsystem Pipettor, Thermo Scientific Finnpipette, Kartell Pipettor
Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
25000 Stück
960 PCS
960 Stück
Artikelnummer. 12553287
Marke: Kartell™ 0094000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Klarheit und hervorragende wasserabweisende Eigenschaften gewährleisten eine geringstmögliche Probenretention in der Spitze. Kartell™ Mikropipettenspitzen aus Polypropylen zeichnen sich durch eine genaue Zentrierung der Öffnung am Spitzenende aus und gewährleisten so eine genaue Abgabe der Probe.
  • Die Konstruktion aus cadmiumfreien Polypropylen sorgt für hohe Transparenz und verfügt über wasserabweisende Eigenschaften
  • Speziell für Kartell Automatikpipetten entwickelt, liefert aber auch hervorragende Ergebnisse mit den meisten verfügbaren Mikropipettenmarken 
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 Minuten
  • Präzise Probenabgabe, minimale Probenretention in der Spitze 
  • Verschiedene Verpackungen für unterschiedliche Ansprüche:
    • Großpackungsbeutel
    • Gestellverpackungen
    • Nachfüllpacks für Gestelle
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 bis 200 μl
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Format Bulk
Spitzenform Pipettenspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Material Kadmiumfreies Jungfern-Polypropylen (Polypropylen)