Learn More
Hirschmann™ 384er Hirschmann-plates, Deepwell, lose Einsätze GLASTUBES
Click to view available options
Anzahl Wells:
384
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Weltweit einzigartig!
Mit einem innovativen Spezialverfahren und unserem Know-How für Präzisions-Glaskapillaren (Fertigungsgenauigkeit imμm-Bereich) bieten wir für das High Throughput Screening:
Chemisch inerte, hochreine Mikrotiterplatten mit fest fixierten bzw. herausnehmbaren einzelnen Glaseinsätzen. Für hohen Durchsatz und niedrige Kosten.
Plattenmasse:
Standardisiertes Plattenmass von 124/81mm. Durch die verschiedenen Glaseinsätze entstehen Deep Well-Platten mit Höhen zwischen 40 und 45mm.
Anordnung:
Bei den Platten mit fixierten Glaseinsätzen sind diese so angeordnet, dass sie mit dem gängigen Raster der Pipetierroboter übereinstimmen.
Lösungsmittelresistenz:
Die Glaseinsätze sind an deren Unterseite verschlossen und dadurch lösungsmittelbeständig. Dies ist bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln unbedingt notwendig.
Abdeckung:
Für die 96er Platten stehen Noppendeckel aus Silicon, PP oder PTFE zur Verfügung. Bei Bedarf können die 384er und die 1536er Platten mit einer Aluminium-Klebefolie verschlossen werden.
Standardverschluss Klarsichthaube im Lieferumfang enthalten.
Volumen: 250μl
Kapillaren: 384
Typ: lose
Platte: PP
Verschluss: Klarsichthaube
Mit einem innovativen Spezialverfahren und unserem Know-How für Präzisions-Glaskapillaren (Fertigungsgenauigkeit imμm-Bereich) bieten wir für das High Throughput Screening:
Chemisch inerte, hochreine Mikrotiterplatten mit fest fixierten bzw. herausnehmbaren einzelnen Glaseinsätzen. Für hohen Durchsatz und niedrige Kosten.
Plattenmasse:
Standardisiertes Plattenmass von 124/81mm. Durch die verschiedenen Glaseinsätze entstehen Deep Well-Platten mit Höhen zwischen 40 und 45mm.
Anordnung:
Bei den Platten mit fixierten Glaseinsätzen sind diese so angeordnet, dass sie mit dem gängigen Raster der Pipetierroboter übereinstimmen.
Lösungsmittelresistenz:
Die Glaseinsätze sind an deren Unterseite verschlossen und dadurch lösungsmittelbeständig. Dies ist bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln unbedingt notwendig.
Abdeckung:
Für die 96er Platten stehen Noppendeckel aus Silicon, PP oder PTFE zur Verfügung. Bei Bedarf können die 384er und die 1536er Platten mit einer Aluminium-Klebefolie verschlossen werden.
Standardverschluss Klarsichthaube im Lieferumfang enthalten.
Volumen: 250μl
Kapillaren: 384
Typ: lose
Platte: PP
Verschluss: Klarsichthaube
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 384 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 250 μl |
| Enthält | Transparente Kunststoffabdeckung im Standardlieferumfang enthalten. |