Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 15580052 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Diverse
Fluoreszierendes Blau
Fluoreszierendes Gelb
Fluoreszierendes Grün
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Rosa
Rosa fluoreszierend
Rot
Verschiedene fluoreszierende Farben
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. 15580052
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
  • Farbkodierte Gestelle ermöglichen die einfache Identifizierung spezifischer Laborverfahren oder einzelner Techniker-Tabletts
  • Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenentnahme zu ermöglichen
  • Autoklavierbar und einfriertauglich
  • Hervorragend geeignet für die Verwendung auf dem Labortisch sowie für Lagerung oder Transport von Proben
  • Auswahl aus 12 Farben, einschließlich naturfarben, sowie Mischpackungen
  • Fassungsvermögen: Für 80 Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde und Volumen bis 2,0 ml in einem 16 x 5 Array
Spezifikation
Produkttyp Mikroröhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Diverse
Aufnahmevermögen Röhrchen (2 ml)
Material Polypropylen
Positionen 80
Menge 5/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm)
Länge (metrisch) 26,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 10.5 Zoll
Breite (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.