Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Mini-Rückschlagventil
Beschreibung
- PP-Körper und Viton™ Membran
- Bestdruck beträgt 0.18 psi, Schließdruck beträgt 0.014 psi
- Maximaltemperatur (bei maximalem psi) beträgt 93 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | Röhrendurchmesser: 6.4 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragung von Flüssigkeiten oder Gasen unter Druck oder Vakuum |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 93 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |
| Produkttyp | Miniaturrückschlagventil |