Learn More
Brady™ MiniMark™ Unbedruckte Etiketten aus Polypropylen
Artikelnummer. 11787254
Click to view available options
Breite (metrisch):
55 mm
75 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11787254
Marke: Brady™ 710680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels are ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
  • Unprinted labels ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung
Beschreibung Nicht gedruckte MiniMark-Etiketten für CLP-GHS Gefahrstoffe
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polypropylen
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Unbedrucktes Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 50 °C
Anzahl pro Packung 200 Labels/Box
Menge 200/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp MiniMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C to +100°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0031 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 160.34 mm
Dimensions (LxW) 155 x 105 mm
Länge (angloamerikanisch) 6.1 in.
Länge (metrisch) 155 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,13 in.
Breite (metrisch) 105 mm
Höhe (metrisch) 155.00 mm
Alternate Part Number MNK-105x155-B7594-0.2