Learn More
Globe Scientific Polypropylene Multi-use Test Tubes
Description
- Multi-use tubes
- Can withstand 3000rpm
- Autoclavable and freezable
Specifications
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polypropylene |
| Verpackung | 1000/Bag |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Test Tube |