Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweck-Becher aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10620024
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. 10620024
Marke: Greiner Bio-One 724461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auslaufsicher, unzerbrechlich und beständig gegen chemische Einflüsse. Greiner Bio-One™ Mehrzweck-Becher aus Polypropylen eignen sich für den allgemeinen Einsatz im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich. Optimal als sicherer Behälter für Sputum oder Urin geeignet.
  • Optimale mechanische, thermale und chemische Stabilität
  • Unterseite des Bechers für Rückverfolgbarkeit mit Katalognummer, Chargennummer und Ablaufdatum bedruckt
  • Beschriftungsbereich und exakte Graduierungsmarkierungen
  • Zeitsparend:  der Becher muss nicht aus der Packung entnommen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für wissenschaftliche und medizinische Zwecke, als sicherer Sputum- oder Urinbehälter
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Gewicht (metrisch) 6,1 kg
Form Rund
Höhe (metrisch) 71 mm
Produkttyp Mehrzweckbecher
Durchmesser (metrisch) 61 mm