Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben
Artikelnummer. 11507462 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
1 bis 250 μl
1 bis 300 μl
200 bis 1000 μl
250 bis 1000 μl
500 bis 2500 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11507462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand aus™ Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
  • Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
  • Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
  • Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Volumen (metrisch) 500 bis 2500 μl
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen