Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
1 bis 250 μl
1 bis 300 μl
200 bis 1000 μl
250 bis 1000 μl
500 bis 2500 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |