Learn More
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Röhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10410722
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 ml
50 mL
Außendurchmesser (metrisch):
16.8 mm
30 mm
Form:
Konisch
Rundboden
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10410722
Marke: Greiner Bio-One 163289
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die optimale Trennung von Lymphozyten und peripheren, mononuklearen Zellen aus menschlichem Vollblut und Knochenmark. Die Greiner Bio One™ LeucoSep™ Polypropylen-Röhrchen verfügen über eine transparente, poröse, biologisch inerte HDPE-Barriere für eine effiziente und präzise Analyse.
  • Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen
  • Effiziente Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
  • Eigenschaften: -
    • Anreicherung direkt aus Vollblut
    • Vereinfachtes Füllen durch poröse Barriere (macht die zeitaufwendige und anstrengende Überlagerung des Probenmaterials überflüssig)
    • Schnelle Trennung in nur 15 Minuten bei Raumtemperatur
    • Keine weiteren Laborgeräte erforderlich
    • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
    • Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
    • Keine Blockierung von Markermolekülen
    • Unbefüllt für die Verwendung mit verschiedenen Trennungsmedien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 16.8 mm
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 110 mm
Form Rundboden
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 12 ml