Learn More
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Röhrchen aus Polypropylen
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen
- Effiziente Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
- Eigenschaften: -
- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachtes Füllen durch poröse Barriere (macht die zeitaufwendige und anstrengende Überlagerung des Probenmaterials überflüssig)
- Schnelle Trennung in nur 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Keine weiteren Laborgeräte erforderlich
- Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
- Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
- Keine Blockierung von Markermolekülen
- Unbefüllt für die Verwendung mit verschiedenen Trennungsmedien
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16.8 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Form | Rundboden |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 12 ml |