Beschreibung
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. OTAL Fußpumpen mit Zufuhrschläuchen aus PP sind beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reinigungsmittel.
- Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben zum Befüllen frei.
- Sehr gute Förderleistung durch großvolumigen Fuß-Tretbalg
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Flussrate | 20 l/min |
| Enthält | Zuführschläuche aus Polypropylen mit 15 mm Durchm. |
| Tiefe (metrisch) | 70 cm |
| Resistenzeigenschaften | Alkalien, Waschmittel, schwache Säure |
| Durchmesser Fassöffnung | 30 bis 70 mm |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Fußpumpe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungstrommel |