Learn More
Buerkle™ OTAL Fußpumpe PP, Rohr-Ø 18 mm, Förderl. 26 l/min .
Artikelnummer. p-7084536
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
26 l/min
30 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 10781162
Marke: Buerkle™ 50001800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Aus Polypropylen und weichem PVC für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser. Die Buerkle™ OTAL™ Fußpumpe aus Polypropylen mit Zufuhrschlauch hat Schläuche aus Polypropylen und ist beständig gegen schwache Säuren, Basen und Reinigungsmittel. Das Tauchrohr passt sich beim Einsetzen an die Höhe des Behälters an.
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe an. OTAL Fußpumpen mit Zufuhrschläuchen aus PP sind beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reinigungsmittel.
  • Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben zum Befüllen frei.
  • Sehr gute Förderleistung durch großvolumigen Fuß-Tretbalg
  • Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Flussrate 26 l/min
Enthält 18 mm Durchmesser Polypropylen-Zufuhrschlauch
Zur Verwendung mit Aufbewahrungstrommel
Tiefe (metrisch) 70 cm
Resistenzeigenschaften Alkalibeständig, reinigungsmittelbeständig, schwach säurebeständig
Typ Fußpumpe
Durchmesser Fassöffnung 30 bis 70 mm
Material Polypropylen