Learn More
Chemsplash Polypropylen-Überschuhe (PR ) Elastische Bänder mit Bändern
Beschreibung
Überstiefel aus 40 g/m² Polypropylen
- 40 g/m² Polypropylen-Material
- 2 Polypropylen-Kabelbinder
- Overlocknähte
- 41 x 46 x 28 cm
- 10 Paar/Polybeutel, 250 Paar/Karton
- PFAS-frei
Beschreibung: Der Polypropylen-Überschuh besteht aus 40 g/m² Polypropylen-Material und bietet dadurch Festigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über Overlocknähte für zusätzliche Zuverlässigkeit und zwei Polypropylenbänder zur sicheren Befestigung. Die Überschuhe haben die Maße 41 x 46 x 28 cm und sind in Polybeuteln mit 10 Paar und in Kartons mit 250 Paar verpackt. Dieses Produkt ist PFAS-frei und gewährleistet somit Sicherheit und die Einhaltung der Branchenstandards.
Specifications
Specifications
| Größe | Universal |
| Material | Polypropylen |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
| Sohlenart | Glatt |
| Abmessungen (L x B x H) | 41 x 46 x 28 cm |
| Gewicht (metrisch) | 40 gsm |
| Show More |