Learn More
Kartell™ Pipettengestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 11398370
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
94
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
11398370 94 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11398370 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0026100
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Rotationsbasis nimmt bis zu 94 Pipetten auf. Kartell™ Pipettengestelle aus Polypropylen eignen sich zur sicheren und praktischen Aufbewahrung von Pipetten unterschiedlicher Größen.
  • Der Tischhalter sorgt dafür, dass Pipetten ordentlich und griffbereit aufbewahrt werden.
  • Der schwenkbare, zweistufige Ständer hält Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 14 mm.
  • Polypropylen-Konstruktion für Langlebigkeit
Spezifikation
Aufnahmevermögen Pipetten (94)
Material Polypropylen
Positionen 94
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenhalter für den Arbeitstisch
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 230 mm
Produkttyp Pipettenständer
Höhe (metrisch) 470 mm