Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettengestell
Artikelnummer. 10309951
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
94
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Aufnahmevermögen Unit Size
10309951 94 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10309951 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 8902101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.16 €
    78.90 € / 1 Stück
    Sparen 9.26 €
    10% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kostengünstiges Lagergestell für alle Pipettenmarken und -größen.
  • Drehbar mit stabilem Sockel und drehbarer Scheibe
  • Mit 94 Löchern in verschiedenen Durchmessern für volumetrische Pipetten aller Größen, graduierte Pipetten bis 25 ml
Specifications
Aufnahmevermögen 94
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Außendurchmesser (metrisch) 230 mm
Enthält Verstärkter Boden und eine zusätzliche drehbare Scheibe
Produkttyp Pipettenständer
Höhe (metrisch) 470 mm