Learn More
Multiroir Controlec™ Kunststoff-Transporttablett aus Polypropylen
Artikelnummer. 11780594
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1.6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
11780594 7 kg 1 Stück
11750594 1.6 kg 1 Stück
11760594 2,5 kg 1 Stück
11770594 3,8 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780594 Lieferant Multiroir Controlec™ Lieferanten-Nr. AMBD8632
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Transportfach
Farbe Blau
Material Polypropylen
Tiefe (metrisch) 399 mm
Innentiefe (metrisch) 507 mm
Höhe (metrisch) 448 mm
Innenhöhe (metrisch) 278 mm
Länge (metrisch) 809 mm
Innenlänge (metrisch) 686 mm
Modell Gehäuse AMBD8632
Gewicht (metrisch) 7 kg