Learn More
Witeg™ Ausgussring aus Polypropylen
Beschreibung
- Für GL45 Gewinde
- Polypropylen
- Verschiedene Farben
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Menge | 10Pack. |
| Produkttyp | Ausgussring |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für GL 45-Gewinde |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |