Learn More
Witeg™ Ausgussring aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8000809
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11844075 Blau 10 Stück
11834075 Grün 10 Stück
11884955 Naturfarben 10 Stück
11801224 Rot 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 11844075
Marke: Witeg™ 0 175 202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Witeg™ Ausgießringe aus Polypropylen eignen sich als Ergänzung für Messungen mit Laborflaschen.
  • Für GL45 Gewinde
  • Polypropylen
  • Verschiedene Farben
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Blau
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Packung
Produkttyp Ring
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe