Learn More
Brand™ Ausgussringe aus Polypropylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL45
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Laborflaschen mit GL45 Gewinde.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Menge | 10Pack. |
| Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL45 |
| Halsausführung | 22 mm |
| Produkttyp | Ausgussring |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Laborflaschen mit Gewinde GL 45 |