Learn More
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8004527
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10318791
Marke: Karl Hecht™ 44002040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für den Transfer von pulverförmigen Stoffen. Der Karl Hecht™ Pulvertrichter aus Polypropylen erleichtert das Ausgießen und reduziert das Verschüttungsrisiko.
  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Transparent.
  • Erleichtert das Ausgießen.
  • Geringeres Risiko des Verschüttens.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 22 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen
Länge (metrisch) Stiel 20 mm
Produkttyp Trichter