Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 15575604
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
248 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15575604 248 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15575604 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. H146600100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pulvertrichter aus Polypropylen – Speziell für den Transfer von Pulvern mit breitem Stamm für eine verstopfungsfreie Befüllung
  • Aus Polypropylenkunststoff mit 60°-Winkel
  • Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 10,0 cm
Kapazität (metrisch) 248 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 3.94 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Produkttyp Einfülltrichter (Pulver)