Learn More
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus PP
Artikelnummer. 10208251
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
80 mm
Höhe (metrisch):
68 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10208251
Marke: Karl Hecht™ 44002030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem kurzen, breiten Stiel für die einfache Handhabung von pulverförmigen Materialien.
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • Kurzer, breiter Schaft für einfache Handhabung mit pulverförmigen Materialien
  • Mit verschiedenen Kopfdurchmessern erhältlich
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 15 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 68 mm
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gepuderte Trichtermaterialien
Länge (metrisch) Stiel 25 mm
Produkttyp Pulvertrichter