Learn More
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen
Artikelnummer. 11786785 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Breite (metrisch):
134,29 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Packungsgröße
11786785 Gelb 305 mm 1 Stück
11736785 Blau 134,29 mm 1 Stück
11766785 Blau 305 mm 1 Stück
11746785 Grün 134,29 mm 1 Stück
11776785 Grün 305 mm 1 Stück
11744944 Rot 134,29 mm 1 Stück
11746685 Rot 305 mm 1 Stück
11756785 Gelb 134,29 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11786785 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 805852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    103.56 € / 1 Stück
    Sparen 4.44 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die beiden Hälften der Polypropylen-Prinzing-Kugelhahnsperre umschließen den Kugelhahnhebel und sichern ihn so gegen unbeabsichtigte Betätigung des Ventils.
  • Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Kugelhahnhebel und sichern ihn so gegen unbeabsichtigtes Betätigen des Ventils.
  • Sperrt Rohre von 12,70 bis 31,75 mm in geöffneter und von 12,70 bis 63,50 mm in geschlossener Position ab.
Spezifikation
Produkttyp Ventilsperre
Alternate Part Number BS08A-YL
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Druckkugelventilsperre
Abmessungen (T x B x H) 118.11 x 304.80 x 219.96 mm
Abmessungen (L x B) 305,00 x 220,00 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 8,66 in.
Höhe (metrisch) 220 mm
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm