Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 15712046
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Verschlusstyp:
Schraubverschluss mit GL-Gewinde
Stopfen mit Sechskant-Verschluss
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Gewindegröße (metrisch) unitSize
15712046 100 mL Stopfen mit Sechskant-Verschluss NS 20 Stück
15291169 100 mL Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 32 20 Stück
15722046 250 mL Stopfen mit Sechskant-Verschluss NS 20 Stück
15271159 500 mL Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 25 10 Stück
15281159 1000 ml Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 32 10 Stück
15732046 1000 ml Stopfen mit Sechskant-Verschluss NS 10 Stück
12895733 1000 ml Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 45 10 Stück
15211179 2000 mL Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 63 6 Stück
10641353 2000 mL Schraubverschluss mit GL-Gewinde GL 32 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15712046 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 101594
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Lagerung von flüssigen und pulverförmigen Chemikalien. Die VITLAB™ Reagenzflasche aus Polypropylen besteht aus transparentem, langlebigem Polypropylen für die Langzeitlagerung. Sie haben die Wahl zwischen Stopfen in Halsweite oder Schraubverschlüssen mit maximalem Grip, die jeweils in verschiedenen Größen erhältlich sind.
Wirtschaftliche und langlebige Reagenzienflaschen aus Kunststoff eignen sich ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien. Für die Lagerungsanforderungen von Labormaterialien sind verschiedene Größen, Dichtungen (Stopfen oder Schraubverschlüsse) und Halsgrößen erhältlich.
  • Transparente Medienflaschen, ideal für die Langzeitlagerung von Chemikalien
  • Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss oder Halsstopfen
    • Stopfen: Halsweite mit sechseckiger Knopfkappe und rotem Kern
    • Schraubverschlüsse: GL-Gewinde mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
  • Größere Größen (5 und 10 l) mit Griffen für einfacheres Tragen erhältlich
  • Weithalsflaschen erleichtern das Befüllen, insbesondere bei pulverförmigen und pastösen Substanzen
  • Aus festem Polypropylen
    • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
    • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten
Enthält NS-Stopfen aus Polypropylen
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 20 Flaschen
Anzahl Stopfen 29/32
Gewindegröße (metrisch) NS
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 111 mm
Produkttyp Reagenzflasche
Durchmesser (metrisch) 55mm
Verschlusstyp Stopfen mit Sechskant-Verschluss