Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Beschreibung
- Transparent
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Gute chemische Beständigkeit, ideal für die langfristige Lagerung von Flüssigkeiten Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Weite Öffnung für einfache Befüllung
- Ideal für Pulver und pastenartige Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Transparent |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10/Pckg. |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Höhe (metrisch) | 172 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
| Mehr anzeigen |