Learn More
Vitlab™ Reagenzflaschen aus Polypropylen
Beschreibung
- Transparente Reagenzflaschen
- Gute chemische Beständigkeit
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Die Größe mit 5000 ml verfügt über einen Griff für den einfachen Transport und einfaches Ausgießen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Pulver und Pasten |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 204 mm |
| Produkttyp | Reagenzflasche |
| Mehr anzeigen |