Learn More
BRAND™ Polypropylen-Reservoir
Artikelnummer. 15942957 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 ml/Säule
40 ml/Säule
50 ml/Säule
60 ml/Säule
6 ml/Säule
Kanäle:
1
4
6
12
Unit Size:
10 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Kanäle unitSize
15942957 60 ml/Säule 4 10 Stück
15922957 220 ml/Säule 1 10 Stück
15932957 6 ml/Säule 12 10 Stück
15952957 40 ml/Säule 6 10 Stück
15962957 50 ml/Säule 1 10 Stück
5 options
Product Code. 15942957
Brand: BRAND™ 701454
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Reservoirs ermöglichen es, im automatisierten Liquid-Handling-Prozess unterschiedliche Volumina und Lösungen zu verwenden.
  • Pyramidenförmiger oder flacher Boden
  • DNase-frei
  • RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 60 ml/Säule
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) Well 60 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanäle 4
Bodenform Konisch