Learn More
Macherey-Nagel™ Reservoirsäule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10348551 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1, 3, 6 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
15, 45, 70 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
Für 15, 45, 70 ml-CHROMABOND Polypropylen-Säulen
Menge:
1/Packung
10er-Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10348551
Marke: Macherey-Nagel™ 730381
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 70 mL
Säulentyp Behälter
Zur Verwendung mit (Geräte) 1, 3, 6 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
Typ Reservoirsäule
Enthält Adapter
Menge 1/Packung