Learn More
Macherey-Nagel™ Reservoirsäule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10546701 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1, 3, 6 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
15, 45, 70 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
Für 15, 45, 70 ml-CHROMABOND Polypropylen-Säulen
Menge:
1/Packung
10/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Menge unitSize
10546701 Für 15, 45, 70 ml-CHROMABOND Polypropylen-Säulen 10/Packung 10 Stück
10348551 1, 3, 6 ml Chromabond Polypropylen-Säulen 1/Packung 1 Stück
10621502 15, 45, 70 ml Chromabond Polypropylen-Säulen 1/Packung 1 Stück
12766333 Für 15, 45, 70 ml-CHROMABOND Polypropylen-Säulen 10/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10546701 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730389
Verfügbar ab: 12-08-2026