Learn More
Macherey-Nagel™ Reservoirsäule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1, 3, 6 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
15, 45, 70 ml Chromabond Polypropylen-Säulen
Für 15, 45, 70 ml-CHROMABOND Polypropylen-Säulen
Menge:
1/Packung
10er-Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 70 mL |
| Säulentyp | Behälter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15, 45, 70 ml Chromabond Polypropylen-Säulen |
| Typ | Reservoirsäule |
| Enthält | Adapter |
| Menge | 1/Packung |