Learn More
Oakton™ Probenbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11827242 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 ml
240 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11827242 130 ml 500 Stück
11837242 240 ml 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 11827242
Marke: Oakton™ 0610012
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie mit diesen Behältern aus Polypropylen die Kontamination von Proben. Cole Parmer™ Probenbehälter aus Polypropylen widerstehen Säuren, Basen und den meisten organischen Lösungsmitteln.
  • Doppelte Graduierung in ml und oz.
  • Hergestellt aus durchsichtigem Polypropylen
  • Deckel sitzen fest, gesondert erhältlich
Spezifikation
Menge 500/Packung
Kapazität (metrisch) 130 ml
Produkttyp Probenbehälter
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 6.5 cm