Learn More
Oakton™ Probenbehälter aus Polypropylen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 ml
240 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Doppelte Graduierung in ml und oz.
- Hergestellt aus durchsichtigem Polypropylen
- Deckel sitzen fest, gesondert erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500/Packung |
| Kapazität (metrisch) | 240 ml |
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 10.3 cm |