Learn More
Oakton™ Probenbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8004532 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 ml
240 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11827242
Marke: Oakton™ 0610012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie mit diesen Behältern aus Polypropylen die Kontamination von Proben. Cole Parmer™ Probenbehälter aus Polypropylen widerstehen Säuren, Basen und den meisten organischen Lösungsmitteln.
  • Doppelte Graduierung in ml und oz.
  • Hergestellt aus durchsichtigem Polypropylen
  • Deckel sitzen fest, gesondert erhältlich
Spezifikation
Menge 500/Packung
Kapazität (metrisch) 130 ml
Produkttyp Probenbehälter
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 6.5 cm