Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Probenbehälter mit Klappdeckel, PP
Artikelnummer. 11720379 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5mL
Packungsgröße:
2500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11720379 7.5mL 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11720379 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 6609800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 €
    1289.11 € / 2500 Stück
    Sparen 50.89 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank des Klappdeckels lässt sich der Deckel dieser Polypropylen-Probenbehälter ganz einfach mit einem Finger schließen.
  • FDA-konform.
  • Autoklavierbar.
  • Diese aus Polypropylen (PP) hergestellten Behälter eignen sich ideal zur Lagerung von Flüssigkeiten oder Feststoffen sowie für die Metallanalyse.
  • Wenn die Behälter ordnungsgemäß verschlossen sind, kann Ihre Probe in keiner Position auslaufen oder verschüttet werden, wodurch das Risiko einer Kontamination verringert wird.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7.5mL
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton Gehäuse 2500Pack
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Verschlusstyp Aufklappbar