Learn More
Buerkle™ Aseptische Probenröhrchen, mit Dichtung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
84 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Probenboxen werden im Reinraum hergestellt und in der Spritzgussmaschine bei über 100 °C versiegelt, so dass die Innenseiten der Boxen praktisch steril sind
- Diese Methode macht die Boxen absolut auslaufsicher, da sich Deckel und Box während des Kühlvorgangs optimal aneinander anpassen
- Keine Spalten, daher leicht zu befüllen und rückstandsfrei zu entleeren
- Mit manipulationssicherer Dichtung, die eine praktische Sterilität bis zur ersten Öffnung gewährleistet
- Nach dem Öffnen kann sie wieder mit einer praktischen Dichtung versiegelt werden
- PP, transparent
- 340 ml-Röhrchen mit Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenröhrchen |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 55 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Höhe (metrisch) | 84 mm |
| Enthält | Probenröhrchen mit Dichtung |