Learn More
Masterflex™ Adapteranschlüsse, Sanitärklemme an Schlauchklemme, gerade
Artikelnummer. 11726088 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 1 in.-Löffelklemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID
Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID
Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 3/8 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
11726088 Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID 1 Stück
11775808 Für 1 in.-Löffelklemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID 1 Stück
11827533 Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 3/8 in. Schlauch-ID 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11726088 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3180525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 €
    143.29 € / 1 Stück
    Sparen 57.71 €
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie die hygienischen Bedingungen aufrecht, während Sie den Schlauch schnell anschließen.
  • Diese Adapter ermöglichen die einfache Montage und Demontage von Sanitär-Sets und eignen sich für den Anschluss eines Tri-Clamp™ Anschlussstücks an flexible Schläuche mit der Schlauchklemme
  • Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
  • Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Passt für 3/4 in. Klemmengröße x 1/4 in. Schlauch-ID
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -9 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Adapter mit Stecktülle für Hygienebereiche