Learn More
Masterflex™ Adapter aus Polypropylen mit Stecktülle für Hygienebereiche
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 Zoll-Ladish-Klemmengröße x 3/8 Zoll-Schlauch-ID
3/4-Zoll-Klemme x1/8-Zoll-Schlauch-Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt.
- Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp™ Anschlüssen kompatibel.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Geringe Auslaugfähigkeit.
- Der Durchmesser konzentrischer Reduzierstücke verringert sich zur Mitte hin, sodass sich en konischer Zylinder bildet.
- Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
- Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss |
| Material | Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 15 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -9 °C |
| Schlauchgröße | 1 Zoll-Ladish-Klemmengröße x 3/8 Zoll-Schlauch-ID |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Maximaler Druck | 125 psi unter Umgebungsbedingungen bei Verwendung einer Kunststoffklemme im Stil von True Union |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Produkttyp | PP-Adapter mit Stecktülle für Hygienebereiche, 1 Zoll Ladish-Klemmengröße x 3/8 Zoll Schlauch-ID |