Learn More
Bel-Art™ Polypropylen-Schaufel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- 60- und 125 ml-Schaufeln haben einen längeren Griff für einen größeren Abstand zwischen Hand und Probe
- Robustes Polypropylen; dampfautoklavierbar bei 121 ºC (250 ºF)
- Konform mit FDA-Bestimmungen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Konzipiert für die Entnahme von Proben aus einer größeren Quelle. Kapazität/Volumen sind geschätzt und nicht als exakte Probengewichte bzw.-volumen aufzufassen. Die genannten Volumen repräsentieren typische erhitzte Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1100 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Länge (metrisch) Griff | 102 mm |
| Grifftyp | Lang |
| Länge (metrisch) | 203 mm |