Learn More
Buerkle™ 2-teilige Schaufel für Lebensmittel
Artikelnummer. 10521142 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10521142 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521142 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83002010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche aus Polypropylen macht diese Schaufeln besonders geeignet für den Lebensmittelbereich. Die Schaufeln können auch zum Kochen von Produkten verwendet werden.
  • Für Lebensmittel (FDA und (EU) Nr. 10/2011)
  • Leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche
  • Die Schaufeln können auch zum Kochen von Produkten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zweiteilige Schaufel
Material Polypropylen
Tiefe (metrisch) 315 mm
Enthält Schaber mit festem Griff, Handschaber, Füllschaufel für optimale Probenentnahme, zweiteilig mit D-Griff, zweiteilige Schaufel mit T-Griff, Schaufel in einem Stück für weniger Kontamination
Länge (metrisch) 966 mm
Breite (metrisch) 247 mm