Learn More
VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen
Artikelnummer. 11867920
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11867920 5 ml 82 mm 12 Stück
10477081 2 ml 60 mm -
2 options
Artikelnummer. 11867920
Marke: VITLAB™ 39294
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Abnehmen, Messen und Wiegen kleiner Mengen. VITLAB™ Polypropylen-Schaufeln sind langlebige, chemisch beständige Schaufeln für präzise Messungen. Geformt aus autoklavierbarem Polypropylen mit einer präzisionsgeformten Füllkante, flachem Boden und bequemem Griff. Erhältlich in mehreren Größen.
Diese einteilig geformten Laborschaufeln bestehen aus FDA-zertifiziertem Polypropylen und eignen sich hervorragend für die Probenahme, das Abmessen und Wiegen. Form und Größe eignen sich hervorragend für die Entnahme von Proben direkt aus Flaschen oder Behältern.
  • Aus robustem, weißem Polypropylen hergestellt
    • Hitzebeständig und autoklavierbar
    • Hohe chemische Beständigkeit
    • Recycelbar und wiederverwendbar
  • Entwickelt für präzise und einfache Messungen
    • Geformt mit einer präzise geformten Füllkante
    • Bequemer, stabiler Griff mit leicht ablesbarem Volumen auf der Oberseite
    • Das Design mit flachem Boden bleibt aufrecht, wenn es auf einer ebenen Oberfläche platziert wird
  • Gut geeignet für eine Vielzahl von Laboranwendungen
    • Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Umweltproben
    • Chemische und Materialmessung
    • Für die Verwendung als Wägeschiffchen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Messschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme, Messung, Wiegen
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 82 mm