Learn More
VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Diese einteilig geformten Laborschaufeln bestehen aus FDA-zertifiziertem Polypropylen und eignen sich hervorragend für die Probenahme, das Abmessen und Wiegen. Form und Größe eignen sich hervorragend für die Entnahme von Proben direkt aus Flaschen oder Behältern.
- Aus robustem, weißem Polypropylen hergestellt
- Hitzebeständig und autoklavierbar
- Hohe chemische Beständigkeit
- Recycelbar und wiederverwendbar
- Entwickelt für präzise und einfache Messungen
- Geformt mit einer präzise geformten Füllkante
- Bequemer, stabiler Griff mit leicht ablesbarem Volumen auf der Oberseite
- Das Design mit flachem Boden bleibt aufrecht, wenn es auf einer ebenen Oberfläche platziert wird
- Gut geeignet für eine Vielzahl von Laboranwendungen
- Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Umweltproben
- Chemische und Materialmessung
- Für die Verwendung als Wägeschiffchen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Produkttyp | Messschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme, Messung, Wiegen |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 82 mm |