Learn More
BRAND™ Schaufeln aus Polypropylen
Artikelnummer. 10759082 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10759082 250 ml 6 Stück
12065292 1.000 ml 6 Stück
11874170 100 ml -
12055292 500 ml 6 Stück
15281379 50 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10759082 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 139125
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konstruktion aus Polypropylen. Mit robustem integrierten Griff.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Integrierter Griff
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Schaufel
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 260 mm