Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Integrierter Griff
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schaufel |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 200 mm |