Learn More
BRAND™ Schaufeln aus Polypropylen
Artikelnummer. 15281379 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15281379 50 ml 12 Stück
12065292 1.000 ml 6 Stück
11874170 100 ml -
12055292 500 ml 6 Stück
10759082 250 ml 6 Stück
5 options
Artikelnummer. 15281379
Marke: BRAND™ 139115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Mit robustem integrierten Griff.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Integrierter Griff
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Schaufel
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 160 mm